Läs mer
1,1'-Di-n-oktadecyl-3,3,3',3'-tetrametylindokarbocyaninperklorat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15415295
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415295 100 mg 100mg
15425295 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415295 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55957.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41085-99-8 | C59H98ClN2O4+ | 934.893 g/mol
1,1'-dioktadecyl-3,3,3',3'-tetrametylindokarbocyanin per klorat är ett lipofilt färgämne som används för att registrera membranspänning för fluiditetsstudier. Denna retrograda färgning är användbar vid färgning av neuroner eftersom färgen är relativt icke-toxisk för cellkroppar och färgämnet hålls kvar i neuroner. Dessutom är 1,1'-dioktadecyl-3,3,3',3'-tetrametylindokarbocyanin per klorat ett idealiskt retrograd och anterograd spårämne för att märka processerna såväl som cellkropparna hos odlade neuroner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,1′ -Dioktadecyl-3,3,3′ ,3′ -tetrametylindokarbocyanin per klorat är ett lipofilt färgämne som används för att registrera membranspänning för fluiditetsstudier. Denna retrograda färgning är användbar vid färgning av neuroner eftersom färgen är relativt icke-toxisk för cellkroppar och färgämnet hålls kvar i neuroner. Dessutom 1,1′ -Dioktadecyl-3,3,3′ ,3′ -tetrametylindokarbocyanin per klorat är ett idealiskt retrograd och anterograd spårämne för att märka processerna såväl som cellkropparna hos odlade neuroner.
Löslighet
Löslig i dimetylformamid (DMF).
Anmärkningar
Reagerar med starka oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41085-99-8
Molekylformel C59H98ClN2O4+
Molekylvikt (g/mol) 934.893
MDL-nummer MFCD00142354
InChI-nyckel JVXZRNYCRFIEGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
PubChem CID 129893813
IUPAC-namn (2E)-2-[(E)-3-(3,3-dimetyl-1-oktadecylindol-1-ium-2-yl)prop-2-enyliden]-3,3-dimetyl-1-oktadecylindol; perklorsyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1C2=CC=CC=C2C(C1=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4C3(C)C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.OCl(=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
Smältpunkt 68°C (decomposition)
Kvantitet 100 mg
Beilstein 8251870
Löslighetsinformation Soluble in Dimethylformamide (DMF).
Formel vikt 933.88
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3H-Indolium, 2-[3-(1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-octadecyl2H-indol-2-ylidene)-1-propen-1-yl]-3,3-dimeth
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.