Läs mer
1,1-Di-(tert-butylperoxi)-3,3,5-trimetylcyklohexan, 75% lösning i aromatisk fri mineralsprit, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10595671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10595671 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 10595671 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 349772500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6731-36-8 | C2H4Cl2 | 98.954 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Radikala initiativtagare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane
Färg Odesignat
Namnnotering 75% Sol.in Arom.free Min.spirit
CAS 6731-36-8, 67-56-1
CAS Min % 74.0, 24.0
CAS Max % 76.0, 26.0
Molekylformel C2H4Cl2
Linjär formel [(CH3)3COO]2C6H7(CH3)3
MDL-nummer MFCD00084801
Densitet 0.8950g/mL
Synonym ethylidene chloride, ethane, 1,1-dichloro, ethylidene dichloride, dichloroethane, 1,1-dichlorethane, aethylidenchlorid, 1,1-dicloroetano, 1,1-ethylidene dichloride, dichloromethylmethane, rcra waste number u076
InChI-nyckel SCYULBFZEHDVBN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(Cl)Cl
IUPAC-namn 1,1-dikloretan
Molekylvikt (g/mol) 98.954
PubChem CID 6365
ChEBI CHEBI:81599
Formel vikt 302.45
Procent renhet 74 to 76%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 250 ml
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane,75% sol.in arom.free min.spirit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Organisk peroxid Vrsta C och D
Faroangivelser
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.