Läs mer
1,1-Di(tert-butylperoxi)cyklohexan, 50% lösning i mineralolja, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-102162 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
250ml
Produktkod. 10476442
Brand: Thermo Scientific Acros 361310100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3006-86-8 | C14H28O4 | 260.374 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Radikala initiativtagare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane
Färg Odesignat
Namnnotering 50% Solution in Mineral Oil
CAS 3006-86-8
CAS Min % 49.0
CAS Max % 51.0
Molekylformel C14H28O4
MDL-nummer MFCD00084800
Beilstein 07, III, 30
Densitet 0.9500g/mL
Synonym vinylidene chloride, 1,1-dichloroethylene, vinylidene dichloride, 1,1-dce, ethene, 1,1-dichloro, vinylidine chloride, ethylene, 1,1-dichloro, as-dichloroethylene, rcra waste number u078, asym-dichloroethylene
InChI-nyckel HSLFISVKRDQEBY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)C
IUPAC-namn 1,1-dikloreten
Molekylvikt (g/mol) 260.37
PubChem CID 6366
ChEBI CHEBI:34031
Formel vikt 260.37
Procent renhet 49 to 51%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 10 ml
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.