Läs mer
1,1-dibrom-3,3,3-trifluoraceton, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11373006
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373006 5 g 5g
11383006 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10826.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 431-67-4 | C3HBr2F3O | 269.843 g/mol
1,1-dibrom-3,3,3-trifluoraceton bildar lätt trifluorpyruvaldehydhydrat i närvaro av vattenhaltig NaOAc, som är en användbar mellanprodukt, t.ex. vid syntes av ett kondenserat pyrazinderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,1-dibrom-3,3,3-trifluoraceton bildar lätt trifluorpyruvaldehydhydrat i närvaro av vattenhaltig NaOAc, som är en användbar mellanprodukt, t.ex. vid syntes av ett kondenserat pyrazinderivat.
Löslighet
Löslig i kloroform. Ej blandbar eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med starka baser, aktiva metaller och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 431-67-4
Molekylformel C3HBr2F3O
Molekylvikt (g/mol) 269.843
MDL-nummer MFCD00041362
InChI-nyckel HEPPAPZASXFWTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, 2-propanone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro, dibromotrifluoroaceton, pubchem12627, 3,3-dibromotrifluoroacetone, ksc237m8t, l,l-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 1,1-di-bromo-3,3,3-trifluoroacetone
PubChem CID 550523
IUPAC-namn 3,3-dibrom-1,1,1-trifluorpropan-2-on
LEDER C(C(=O)C(F)(F)F)(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone
Kokpunkt 111°C to 113°C
Odör Pungent
Brytningsindex 1.4305
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 636645
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform. Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 269.85
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.