Läs mer
1,1-Dibrom-3,3,3-trifluoraceton, TRC
Produktkod. 30375592
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30375592 1 g
1 options
Produktkod. 30375592 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4261501G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone
CAS 431-67-4
Molekylformel C3 H Br2 F3 O
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C3HBr2F3O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8/h2H
LEDER FC(F)(F)C(=O)C(Br)Br
IUPAC-namn 3,3-dibrom-1,1,1-trifluorpropan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 269.84
Formel vikt 267.8346