Läs mer
1,1-Dibrom-3,3,3-trifluoraceton, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone |
| CAS | 431-67-4 |
| Molekylformel | C3 H Br2 F3 O |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3HBr2F3O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8/h2H |
| LEDER | FC(F)(F)C(=O)C(Br)Br |
| IUPAC-namn | 3,3-dibrom-1,1,1-trifluorpropan-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.84 |
| Formel vikt | 267.8346 |