Läs mer
1,1-Dibromoethane, 99%, stabilized
Produktkod. p-102181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10147510
Brand: Thermo Scientific Acros 406480250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 557-91-5 | C2H4Br2 | 187.86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-91-5
Molekylformel C2H4Br2
Molekylvikt (g/mol) 187.86
MDL-nummer MFCD00041719
InChI-nyckel APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552
PubChem CID 11201
IUPAC-namn 1,1-dibrometan
LEDER CC(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Dibromoethane
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till Brun
Densitet 2.0600g/mL, 2.06
Kokpunkt 107.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CHBr2
Brytningsindex 1.5090 to 1.5120
Kvantitet 25 g
Stabilisator potassium carbonate
Formel vikt 187.86
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1-Dibromoethane, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P313-Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.