Läs mer
1,1-Dibromoetan, TRC
Produktkod. 30383461
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30383461 100 mg
1 options
Produktkod. 30383461 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD468205100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Dibromoethane
CAS 557-91-5
Molekylformel C2H4Br2
Kvantitet 100 mg
Synonym Ethylidene Dibromide
InChI formel InChI=1S/C2H4Br2/c1-2(3)4/h2H,1H3
LEDER BrC(C)Br
Molekylvikt (g/mol) 187.86
Formel vikt 185.868