Läs mer
1,1-Dibromoetan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dibromoethane |
| CAS | 557-91-5 |
| Molekylformel | C2H4Br2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethylidene Dibromide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4Br2/c1-2(3)4/h2H,1H3 |
| LEDER | BrC(C)Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.86 |
| Formel vikt | 185.868 |