Läs mer
1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, Mikromol™
Produktkod. 30050835
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050835 100 mg
1 options
Produktkod. 30050835 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0500.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
CAS 32778-09-9
Analyt- eller komponentnamn 1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C3 Cl3 F5 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Isoflurane Imp. E (EP), 1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, Isoflurane Impurity E
InChI formel InChI=1S/C3Cl3F5O/c4-1(5,2(7,8)9)12-3(6,10)11
LEDER FC(F)(F)C(Cl)(Cl)OC(F)(F)Cl
IUPAC-namn 1,1-dichloro-1-[chloro(difluoro)methoxy]-2,2,2-trifluoroethane
Molekylvikt (g/mol) 253.38
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 251.8935 g/mol