Läs mer
1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, TRC
Produktkod. 30134559
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30134559 1 g -
30135732 2.5 g 2.5g
30006984 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134559 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4385201G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32778-09-9
Molekylformel C3 Cl3 F5 O
Molekylvikt (g/mol) 253.38
Synonym 1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, Isoflurane Imp. E (EP)
IUPAC-namn 1,1-dichloro-1-[chloro(difluoro)methoxy]-2,2,2-trifluoroethane
LEDER FC(F)(F)C(Cl)(Cl)OC(F)(F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C3Cl3F5O/c4-1(5,2(7,8)9)12-3(6,10)11
Formel vikt 251.8935
Procent renhet >95%