Läs mer
1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, Mikromol™
Produktkod. 30051144
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051144 100 mg
1 options
Produktkod. 30051144 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0500.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
CAS 32778-07-7
Analyt- eller komponentnamn 1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C3 H Cl2 F5 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Isoflurane Imp. D (EP), 1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, Isoflurane Impurity D
InChI formel InChI=1S/C3HCl2F5O/c4-2(5,3(8,9)10)11-1(6)7/h1H
LEDER FC(F)OC(Cl)(Cl)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1-dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
Molekylvikt (g/mol) 218.94
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 217.9325 g/mol