Läs mer
1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane |
| CAS | 32778-07-7 |
| Molekylformel | C3 H Cl2 F5 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,1-Dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, Isoflurane Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C3HCl2F5O/c4-2(5,3(8,9)10)11-1(6)7/h1H |
| LEDER | FC(F)OC(Cl)(Cl)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,1-dichloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.94 |
| Formel vikt | 217.9325 |