Läs mer
1,1-Dichloro-2-(2-chlorophenyl-d4)-2-(4-chlorophenyl-d4)ethylene, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4'-DDE D8 |
| CAS | 1402834-57-4 |
| Molekylformel | C14 2H8 Cl4 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | 5-Chloro-6-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl-2,3,5,6-d4)ethenyl]-benzene-1,2,3,4-d4, 2,4'-DDE D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H8Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=C(Cl)Cl)c2c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c2[2 H])c(Cl)c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2,3,4,5-tetradeuterio-6-[2,2-dichloro-1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)ethenyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.07 |
| Formel vikt | 323.9882 g/mol |
| Visa mer |