Läs mer
1,1-Dichloro-2-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dichloropropanone-2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4Cl2O/c1-2(6)3(4)5/h3H,1H3 |
| Formel vikt | 125.9639 |