Läs mer
1,1-diklordimetyleter, 97 %
Produktkod. 10209463 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10209463 100 g Glasflaska 100g
10306420 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10209463 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113471000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 4885-02-3 | C2H4Cl2O | 114,96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4885-02-3
Molekylformel C2H4Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 114.96
MDL-nummer MFCD00000828
InChI-nyckel GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 1-Dichlorodimethyl ether
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2700g/mL, 1.27
Kokpunkt 85,0 °C
Flampunkt 22 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl2CHOCH3
Brytningsindex 1,4295 till 1,4325
Kvantitet 100 g
Fieser 01,220; 02,120; 05,200; 06,171; 07,98; 08,154
Synonym methyl thiosalicylate, methyl 2-mercaptobenzoate, methyl o-mercaptobenzoate, usaf ma-15, benzoic acid, 2-mercapto-, methyl ester, methyl-o-mercaptobenzoate, methyl-2-mercaptobenzoate, benzoic acid, o-mercapto-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl thiophenol, 2-mercaptobenzoic acid methyl ester
IUPAC-namn metyl-2-sulfanylbensoat
PubChem CID 21009
Formel vikt 114.96
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.