Läs mer
1,1-Dichloroethane (Stabilized with Nitromethane, ~0.5%) (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dichloroethane |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4Cl2/c1-2(3)4/h2H,1H3 |
| Formel vikt | 97.969 |