Läs mer
1,1-Dichloroethene (stabilized with MEHQ), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dichloroethene |
| CAS | 75-35-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C2 H2 Cl2 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | Ethylene, 1,1-dichloro- (8CI), 1,1-Dichloroethene, 1,1-Dichloroethylene, Diofan A 565S, F 1130a, HCC 1130a, Iso-dichloroethylene, R 1130a, Vinylidene chloride, XAN 10 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2 |
| LEDER | ClC(=C)Cl |
| IUPAC-namn | 1,1-dichloroethene |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.94 |
| Visa mer |