Läs mer
1,1-Dichloroethylene-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dichloroethene-d2 |
| CAS | 22280-73-5 |
| Molekylformel | C2 D2 Cl2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,1-Dichloroethylene-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2/i1D2 |
| LEDER | [2H]C(=C(Cl)Cl)[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1-dichloro-2,2-dideuterio-ethylene |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.96 |
| Formel vikt | 97.966 |