Läs mer
1,1-Diethoxy-2-nitroethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Diethoxy-2-nitroethane |
| CAS | 34560-16-2 |
| Molekylformel | C6H13NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Nitroacetaldehyde Diethyl Acetal, Nitroacetaldehyde Diethyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO4/c1-3-10-6(11-4-2)5-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(C[N+](=O)[O-])OCC |
| IUPAC-namn | 1,1-diethoxy-2-nitroethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.17 |
| Formel vikt | 163.0845 |