Läs mer
1,1-Diethoxycyclopentane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Diethoxycyclopentane |
| CAS | 23786-93-8 |
| Molekylformel | C9H18O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Cyclopentanone, Diethyl Acetal, 1,1-Diethoxycyclopentane, Cyclopentanone Diethyl Ketal |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-10-9(11-4-2)7-5-6-8-9/h3-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC1(CCCC1)OCC |
| IUPAC-namn | 1,1-diethoxycyclopentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.24 |
| Formel vikt | 158.1307 |