Läs mer
1,1'-dietyl-2,2'-karbocyaninbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15434957
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15434957 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15434957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32253.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2670-67-9 | C25H26BrN2+ | 434.401 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine bromide
CAS 2670-67-9
Molekylformel C25H26BrN2+
MDL-nummer MFCD00011973
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Synonym Pinacyanol bromide
InChI-nyckel COPIHGSSCONEQG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN1C(=CC=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3C=C2)CC)C=CC4=CC=CC=C41.Br
IUPAC-namn (2E)-1-etyl-2-[(E)-3-(1-etylkinolin-1-ium-2-yl)prop-2-enyliden]kinolin;hydrobromid
Molekylvikt (g/mol) 434.401
PubChem CID 129893652
Formel vikt 433.39
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.