Läs mer
1,1'-dietyl-4,4'-karbocyaninjodid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15431708
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431708 250 mg 250mg
15411708 1 g 1g
15421708 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55456.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4727-50-8 | C25H25IN2 | 480.393 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4727-50-8
Molekylformel C25H25IN2
Molekylvikt (g/mol) 480.393
MDL-nummer MFCD00011970
InChI-nyckel CEJANLKHJMMNQB-UHFFFAOYSA-M
Synonym cryptocyanin, cryptocyanine, kryptocyanin, kryptocyanine, cryptocyanine iodide, kryptocyanine iodide, 1,1'-diethylquino-4-carbocyanine iodide, cryptocyanine o.a. 2, 1,4'-carbocyanine iodide, 1,4'-quinocarbocyanine iodide
PubChem CID 16219292
ChEBI CHEBI:51502
IUPAC-namn (4E)-1-etyl-4-[(Z)-3-(1-etylkinolin-1-ium-4-yl)prop-2-enyliden]kinolin;jodid
LEDER CCN1C=CC(=CC=CC2=CC=[N+](C3=CC=CC=C23)CC)C4=CC=CC=C41.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-Diethyl-4,4'-carbocyanine iodide
Smältpunkt 250°C to 253°C
Färg Klart
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 480.38
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.