Läs mer
1,1'-Diisooctyl Ester 2,2'-[(Dioctylstannylene)bis(thio)]bis-acetic Acid (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-Diisooctyl Ester 2,2'-[(Dioctylstannylene)bis(thio)]bis-acetic Acid (Technical Grade) |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C10H20O2S.2C8H17.Sn/c2*1-9(2)6-4-3-5-7-12-10(11)8-13;2*1-3-5-7-8-6-4-2;/h2*9,13H,3-8H2,1-2H3;2*1,3-8H2,2H3;/q;;;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 752.3894 |