Läs mer
1,1-Diisopropoxycyclohexane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Diisopropoxycyclohexane |
| CAS | 1132-95-2 |
| Molekylformel | C12H24O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O2/c1-10(2)13-12(14-11(3)4)8-6-5-7-9-12/h10-11H,5-9H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)OC1(CCCCC1)OC(C)C |
| IUPAC-namn | 1,1-di(propan-2-yloxy)cyclohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.31 |
| Formel vikt | 200.1776 |