Läs mer
1,1-Dimethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane |
| CAS | 94158-44-8 |
| Molekylformel | C7H16O4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Methoxyethoxyacetaldehyde Dimethyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O4/c1-8-4-5-11-6-7(9-2)10-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | COCCOCC(OC)OC |
| IUPAC-namn | 1,1-dimethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vikt | 164.1049 |