Läs mer
1,1-Dimethoxy-3-(pyridin-4-yl)propan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethoxy-3-(pyridin-4-yl)propan-2-one |
| CAS | 98293-78-8 |
| Molekylformel | C10H13NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3/c1-13-10(14-2)9(12)7-8-3-5-11-6-4-8/h3-6,10H,7H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(OC)C(=O)Cc1ccncc1 |
| IUPAC-namn | 1,1-dimethoxy-3-pyridin-4-ylpropan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.22 |
| Formel vikt | 195.0895 |