Läs mer
1,1-dimetoxi-N,N-dimetylmetanamin, TRC
Produktkod. 30381048
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30381048 5 g
1 options
Produktkod. 30381048 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4466255G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethanamine
CAS 4637-24-5
Molekylformel C5H13NO2
Kvantitet 5 g
Synonym 1,1-Dimethoxy-trimethylamine, (Dimethoxymethyl)dimethylamine, (Dimethylamino)dimethoxymethane, (Dimethylamino)formaldehyde Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Dimethoxytrimethylamine, DMF Dimethyl Acetal, DMFDMA, Dimethoxy(dimethylamino)methane, Dimethoxy-N,N-dimethylmethanamine, Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, Dimethyl Dimethylformamide Acetal, Dimethylformamide Dimethyl Acetal, Methyl-8, N,N-Dimethyl-1,1-bis(methyloxy)methanamine, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, N-(Dimethoxymethyl)-N,N-dimethylamine, N-(Dimethoxymethyl)dimethylamine, α,α-Dimethoxytrimethylamine
InChI formel InChI=1S/C5H13NO2/c1-6(2)5(7-3)8-4/h5H,1-4H3
LEDER COC(OC)N(C)C
Molekylvikt (g/mol) 119.16
Formel vikt 119.0946