missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1-Dimethoxycyclohexane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-dimethoxycyclohexane |
| CAS | 933-40-4 |
| Molekylformel | C8 H16 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,1-Dimethoxycyclohexane, Cyclohexanone Dimethyl Ketal |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-9-8(10-2)6-4-3-5-7-8/h3-7H2,1-2H3 |
| LEDER | COC1(CCCCC1)OC |
| IUPAC-namn | 1,1-dimethoxycyclohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.211 |
| Formel vikt | 144.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?