Läs mer
1,1-Dimethoxydecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethoxydecane |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13-2)14-3/h12H,4-11H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 202.1933 |