Läs mer
1,1-Dimethoxyethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethoxyethane |
| CAS | 534-15-6 |
| Molekylformel | C4H10O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Acetaldehyde, dimethyl acetal (6CI,8CI), 3-Methyl-2,4-dioxapentane, Acetaldehyde methyl acetal, Dimethyl acetal, Ethylidene dimethyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3 |
| LEDER | COC(C)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.12 |
| Formel vikt | 90.0681 |