Läs mer
1,1-Dimethoxyethane, TRC
Produktkod. 30376935
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30376935 50 g
1 options
Produktkod. 30376935 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46591050G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Dimethoxyethane
CAS 534-15-6
Molekylformel C4H10O2
Kvantitet 50 g
Synonym Acetaldehyde, dimethyl acetal (6CI,8CI), 3-Methyl-2,4-dioxapentane, Acetaldehyde methyl acetal, Dimethyl acetal, Ethylidene dimethyl ether
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
LEDER COC(C)OC
Molekylvikt (g/mol) 90.12
Formel vikt 90.0681