Läs mer
1,1-Dimethyl-1-propanol-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Dimethyl-2-butanol-d6 |
| CAS | 75295-95-3 |
| Molekylformel | C5H6D6O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Methyl-2-butanol D6 (Dimethyl D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(O)(CC)C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 94.19 |