Läs mer
1,1-dimetyl-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Amyl Alcohol |
| CAS | 75-85-4 |
| Molekylformel | C5 H12 O |
| Kvantitet | 10 mL |
| Synonym | t-Amyl alcohol, 2-Butanol, 2-methyl-, tert-Pentyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-butanol, 1,1-Dimethyl-1-propanol, 2-Ethyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methylbutane, 2-Methyl-2-hydroxybutane, Amylene hydrate, Dimethylethylcarbinol, Ethyldimethylcarbinol, NSC 25498, tert-Amyl alcohol, tert-Pentanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(C)(C)O |
| IUPAC-namn | 2-metylbutan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.15 |
| Formel vikt | 88.0888 |