missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1-Dimethyl-2-(methylamino)ethyl Methyl (4RS)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol™
Beskrivning
1,1-Dimethyl-2-(methylamino)ethyl Methyl (4RS)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethyl-2-(methylamino)ethyl Methyl (4RS)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| CAS | 887769-40-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,1-Dimethyl-2-(methylamino)ethyl Methyl (4RS)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H27 N3 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-Pyridinedicarboxylic acid 3-[1,1-dimethyl-2-(methylamino)ethyl] 5-methyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 1,1-dimethyl-2-(methylamino)ethyl methyl ester (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N3O6/c1-12-16(19(25)29-6)18(14-8-7-9-15(10-14)24(27)28)17(13(2)23-12)20(26)30-21(3,4)11-22-5/h7-10,18,22-23H,11H2,1-6H3 |
| LEDER | CNCC(C)(C)OC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C |
| IUPAC-namn | 3-O-methyl 5-O-[2-methyl-1-(methylamino)propan-2-yl] 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?