missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,1-dimetyl-2-[N-(3,3-difenylpropyl)-N-metylamino]etyl 2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)pyridin-3,5-dikarboxylat, Mikromol™

Produktkod. 17994306
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17994306 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17994306 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3441.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.

1,1-dimetyl-2-[N-(3,3-difenylpropyl)-N-metylamino]etyl 2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)pyridin-3,5-dikarboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dehydro Lercanidipine
CAS 887769-34-8
Analyt- eller komponentnamn Dehydro Lercanidipine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C36 H39 N3 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-Pyridinedicarboxylic acid 3-[2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl] 5-methyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl methyl ester (9CI), Dehydro Lercanidipine, Dehydrolercanidipine
InChI formel InChI=1S/C36H39N3O6/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27/h7-19,22,30H,20-21,23H2,1-6H3
LEDER COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC(C)(C)CN(C)CCC(c2ccccc2)c3ccccc3)c1c4cccc(c4)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3-O-[1-[3,3-difenylpropyl(metyl)amino]-2-metylpropan-2-yl] 5-O-metyl 2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)pyridin-3,5-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 609.71
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 609,2839 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.