missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine, Mikromol™
Beskrivning
1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine |
| CAS | 1609-06-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4 H8 N4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N4/c1-8(2)4(6)7-3-5/h1-2H3,(H2,6,7) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CN(C)C(=N)NC#N |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?