Läs mer
1,1-Dimethyl-3-hydroxypyrrolidinium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethyl-3-hydroxypyrrolidinium bromide |
| CAS | 51052-74-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 H14 N O . Br |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Pyrrolidinium, 3-hydroxy-1,1-dimethyl-, bromide (1:1), Glycopyrrolate Impurity 3 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14NO.BrH/c1-7(2)4-3-6(8)5-7;/h6,8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].C[N+]1(C)CCC(O)C1 |
| IUPAC-namn | 1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium-3-ol;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.09 |
| Visa mer |