Läs mer
1,1'-dimetyl-4,4'-bipyridiniumdiklorid, TRC
Produktkod. 30374407
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30374407 100 mg
1 options
Produktkod. 30374407 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD472695100MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paraquat dichloride
CAS 1910-42-5
Molekylformel C12 H14 N2 . 2 Cl
Kvantitet 100 mg
Synonym 4,4'-Bipyridinium, 1,1'-dimethyl-, chloride (1:2), 1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride (6CI,7CI), 4,4'-Bipyridinium, 1,1'-dimethyl-, dichloride (8CI,9CI), 1,1'-Dimethyl-4,4'-dipyridinium dichloride, 1,1'-Dimethyl-4,4'-dipyridylium dichloride, AH 501, AH 501 (herbicide), Cekuquat, Cyclone Max, Dimethyl viologen chloride, Galokson, Gramixel, Gramoxone, Gramoxone D, Gramoxone Inteon, Gramoxone Max, Gramoxone S, Gramoxone W, Gramoxone dichloride, Methyl viologen, Methyl viologen dichloride, Methylviologen chloride, N,N'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride, N,N'-Dimethyl-4,4'-dipyridylium dichloride, Nuquat, OK 622, Paragreen A, Paraquat, Paraquat dichloride
InChI formel InChI=1S/C12H14N2.2ClH/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;/h3-10H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
LEDER [Cl-].[Cl-].C[n+]1ccc(cc1)c2cc[n+](C)cc2
IUPAC-namn 1-metyl-4-(1-metylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium; Diklorid
Molekylvikt (g/mol) 257.16
Formel vikt 256.0534