Läs mer
1,1-Dimethyl-d6-hydrazine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N-(dimethyl-d6)hydrazine hydrochloride |
| CAS | 1219804-14-4 |
| Molekylformel | C2 2H6 H2 N2 . Cl H |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H8N2.ClH/c1-4(2)3;/h3H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1-bis(trideuteriomethyl)hydrazine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.6 |
| Formel vikt | 102.0831 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |