Läs mer
1,1-Dimethyl-d6-urea, CDN
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylurea-D6 |
| CAS | 1219802-32-0 |
| Molekylformel | C3 D6 H2 N2 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | N,N-Di(methyl-d3)urea, N,N-Dimethylurea-d6, N,N-Dimethylurea-D6, 1,1-Dimethyl-d6-urea, 1,1-Dimethylurea-d6, asym-Dimethylurea-d6, N,N-Di(methyl-d3)carbamide |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8N2O/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3,(H2,4,6)/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1-bis(trideuteriomethyl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 94.1454 |
| Formel vikt | 94.1013 g/mol |
| Show More |