Läs mer
1,1-dimetylbiguanidhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11411211 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11411211 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11411211 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215780580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16710.00 SEK
    15914.05 SEK / 100g
    Save 795.95 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
1,1-dimetylbiguanidhydroklorid, vitt pulver
  • Det har olika medicinska användningsområden såsom polycystiskt ovariesyndrom, alkoholfri fettleversjukdom och diabetes mellitus typ 2.
  • Det kan också minska viktökningen hos personer som tar atypiska antipsykotika. 1,1-dimetylbiguanidhydroklorid är ett lämpligt biguanidmedel som används i en studie för att undersöka dess roll för att öka utsöndringen av plasmaaktiva glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) nivåer.
  • 1,1-dimetylbiguanid, hydroklorid (metformin) är ett antihyperglykemiskt medel av biguanid. 1,1-dimetylbiguanidhydroklorid (metformin) är en stark bas.
  • Det bildar väldefinierade salter och har utmärkt koordinationsförmåga med övergångsmetaller och bildar starkt färgade bidentat-kelatkomplex.
  • Metformin (MET) finns i olika former: diprotonerad (H2MET)2+ i stark sur lösning, monoprotonerad (HMET)+ i svag syra, MET i neutral och deprotonerad (MET)- i stark alkalilösning. Det är ett oralt antidiabetiskt läkemedel.
  • Farmakokinetiken för metformin har studerats. Bestämning av metformin i human plasma har beskrivits med enkel HPLC-UV-metod.[5] Metformin har rapporterats öka plasma aktiv glukagon-liknande peptid-1 (GLP-1) hos människor
Kemiska identifierare
CAS 1115-70-4
Molekylformel C4H12ClN5
Molekylvikt (g/mol) 165.63
MDL-nummer MFCD00012582
InChI-nyckel OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14219
IUPAC-namn väte 1-[(diaminometyliden)amino]-N,N-dimetylmetanimidamidklorid
LEDER [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
Smältpunkt 214 °C till 224 °C
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Synonym metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
Löslighetsinformation Löslig i vatten (100 mg/ml – klar, färglös lösning), 95 % etanol; Olöslig i eter, aceton eller kloroform.
Formel vikt 165.6
Fysisk form Pulver