Läs mer
1,1-dimetylbiguanidhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11401211 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11401211 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11401211 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215780525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6000.00 SEK
    5713.64 SEK / 25g
    Save 286.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
1,1-dimetylbiguanidhydroklorid, vitt pulver
  • Det har olika medicinska användningsområden såsom polycystiskt ovariesyndrom, alkoholfri fettleversjukdom och diabetes mellitus typ 2.
  • Det kan också minska viktökningen hos personer som tar atypiska antipsykotika. 1,1-dimetylbiguanidhydroklorid är ett lämpligt biguanidmedel som används i en studie för att undersöka dess roll för att öka utsöndringen av plasmaaktiva glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) nivåer.
  • 1,1-dimetylbiguanid, hydroklorid (metformin) är ett antihyperglykemiskt medel av biguanid. 1,1-dimetylbiguanidhydroklorid (metformin) är en stark bas.
  • Det bildar väldefinierade salter och har utmärkt koordinationsförmåga med övergångsmetaller och bildar starkt färgade bidentat-kelatkomplex.
  • Metformin (MET) finns i olika former: diprotonerad (H2MET)2+ i stark sur lösning, monoprotonerad (HMET)+ i svag syra, MET i neutral och deprotonerad (MET)- i stark alkalilösning. Det är ett oralt antidiabetiskt läkemedel.
  • Farmakokinetiken för metformin har studerats. Bestämning av metformin i human plasma har beskrivits med enkel HPLC-UV-metod.[5] Metformin har rapporterats öka plasma aktiv glukagon-liknande peptid-1 (GLP-1) hos människor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
CAS 1115-70-4
Smältpunkt 214 °C till 224 °C
Färg Vitt
Molekylformel C4H12ClN5
MDL-nummer MFCD00012582
Kvantitet 25 g
Synonym metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
Löslighetsinformation Löslig i vatten (100 mg/ml – klar, färglös lösning), 95 % etanol; Olöslig i eter, aceton eller kloroform.
InChI-nyckel OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
IUPAC-namn 3-(diaminometyliden)-1,1-dimetylguanidin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 165.63
PubChem CID 14219
Formel vikt 165.6
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Metformin Hydrochloride