Läs mer
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Thermo Scientific™
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride (metformin hydrochloride, CAS # 115-70-4) is the salt of methylated biguanide, a compound exhibiting anti-hyperglycemic properties.
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63361.22
Kvantitet 100g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15405619
  • 3805.75 SEK / 100g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• 1,1-Dimethylbiguanide consists of two guanidines with methyl substitutions at position 1
• 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride inhibits complex I of the mitochondrial respiratory chain, increasing AMP and activating target genes
• 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride enhances insulin sensitivity and fatty acid oxidation in cells
• 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride may also have antineoplastic action through the mammalian target of rapamycin pathway
• It is suitable for the laboratory research of diabetes, obesity, and related metabolic disorders
• It is also useful for the laboratory study of mammalian target of rapamycin (mTOR) pathways and AMPK ratios within the cell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
1115-70-4
165.63
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
14219
[H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
C4H12ClN5
MFCD00012582
metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
hydrogen 1-[(diaminomethylidene)amino]-N,N-dimethylmethanimidamide chloride
Specifikationer
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
C4H12ClN5
MFCD00012582
14,5938
Soluble in water (50mg/ml),ethanol,and DMSO (50 mM).
[H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
165.63
165.62
1115-70-4
NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2·HCl
100g
metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
hydrogen 1-[(diaminomethylidene)amino]-N,N-dimethylmethanimidamide chloride
14219
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Metformin hydrochloride