Läs mer
1,1-dimetylbiguanid hydroklorid
Beskrivning
1,1-Dimetylbiguanidhydroklorid används som antidiabetiskt medel, vid polycystiskt ovariesyndrom, icke-alkoholisk fettlever och diabetes mellitus typ 2. Det kan också minska viktuppgång hos personer som tar atypiska antipsykotika, vilket användes i en studie för att undersöka dess roll i att öka utsöndringen av plasmaaktivt glukagonliknande peptid-1 (GLP-1)-nivåer.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
• 1,1-Dimetylbiguanid består av två guanidiner med metylsubstitutioner på position 1
• 1,1-Dimetylbiguanidhydroklorid hämmar komplex I i mitokondriens andningskedja, ökar AMP och aktiverar målgener
• 1,1-Dimetylbiguanidhydroklorid ökar insulinkänsligheten och fettsyraoxidation i celler
• 1,1-Dimetylbiguanidhydroklorid kan också ha antineoplastisk verkan via däggdjurets mål för rapamycinvägen
• Den är lämplig för laboratorieforskning om diabetes, fetma och relaterade metabola sjukdomar
• Den är också användbar för laboratoriestudier av däggdjurs mål-rapamycin (mTOR)-vägar och AMPK-kvoter inom cellen
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride |
| Smältpunkt | 218 °C till 226 °C |
| Färg | Vitt |
| Linjär formel | NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2·HCl |
| Kvantitet | 25 g |
| Merck Index | 14,5938 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (50 mg/ml), etanol och DMSO (50 mM). |
| Formel vikt | 165.62 |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.