Läs mer
1,1-Dimethylbutylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethylbutylamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-4-5-6(2,3)7;/h4-5,7H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 137.0971 |