missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,1-dimetyletyl 2-[(4R,6R)-6-(Cyanometyl)-2,2-dimetyl-1,3-dioxan-4-yl]acetat, Mikromol™
Beskrivning
1,1-dimetyletyl 2-[(4R,6R)-6-(Cyanometyl)-2,2-dimetyl-1,3-dioxan-4-yl]acetat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Dimethylethyl 2-[(4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate |
| CAS | 125971-94-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,1-Dimethylethyl 2-[(4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C14 H23 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,3-Dioxane-4-acetic acid, 6-(cyanomethyl)-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (4R,6R)-, (4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, : 1,3-Dioxane-4-acetic acid, 6-(cyanomethyl)-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (4R-cis)-, ((4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-4-yl)acetic acid tert-butyl ester, (6R-Cyanomethyl-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-4R-yl)acetic acid tert-butyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(16)9-11-8-10(6-7-15)17-14(4,5)18-11/h10-11H,6,8-9H2,1-5H3/t10-,11-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CC#N)OC(C)(C)O1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-[(4R,6R)-6-(cyanometyl)-2,2-dimetyl-1,3-dioxan-4-yl]acetat |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?