Läs mer
1,1-Dimethylethyl (3R,5S)-6-Chloro-3,5-dihydroxyhexanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3R,5S)-6-Chloro-3,5-dihydroxyhexanoic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 154026-93-4 |
| Molekylformel | C10 H19 Cl O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Hexanoic acid, 6-chloro-3,5-dihydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, (3R,5S)-, Hexanoic acid, 6-chloro-3,5-dihydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, [S-(R*,S*)]-, 1,1-Dimethylethyl (3R,5S)-6-chloro-3,5-dihydroxyhexanoate, (3R,5S)-6-Chloro-3,5-dihydroxyhexanoic acid tert-butyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19ClO4/c1-10(2,3)15-9(14)5-7(12)4-8(13)6-11/h7-8,12-13H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CCl |
| IUPAC-namn | tert-butyl (3R,5S)-6-chloro-3,5-dihydroxyhexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.71 |
| Formel vikt | 238.0972 |