Läs mer
1,1-Dimethylethyl (4R-cis)-6-Aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, Mikromol™
Produktkod. 17900436
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17900436 100 mg
1 options
Produktkod. 17900436 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0400.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1-Dimethylethyl (4R-cis)-6-Aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Dimethylethyl (4R-cis)-6-Aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
CAS 125995-13-3
Analyt- eller komponentnamn 1,1-Dimethylethyl (4R-cis)-6-Aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C14 H27 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,1-Dimethylethyl (4R-cis)-6-Aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
InChI formel InChI=1S/C14H27NO4/c1-13(2,3)19-12(16)9-11-8-10(6-7-15)17-14(4,5)18-11/h10-11H,6-9,15H2,1-5H3/t10-,11-/m1/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CCN)OC(C)(C)O1
IUPAC-namn tert-butyl 2-[(4R,6R)-6-(2-aminoethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate
Molekylvikt (g/mol) 273.37
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 273.194 g/mol