missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
α-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol (Salbutamol Acetonide), Mikromol™
Beskrivning
α-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol (Salbutamol Acetonide)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salbutamol Acetonide |
| CAS | 54208-72-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Salbutamol Acetonide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H25 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | alpha-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol, 2-(tert-Butylamino)-1-(2,2-dimethyl-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanol, Salbutamol Acetonide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO3/c1-15(2,3)17-9-13(18)11-6-7-14-12(8-11)10-19-16(4,5)20-14/h6-8,13,17-18H,9-10H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)(C)NCC(O)c1ccc2OC(C)(C)OCc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-(tert-butylamino)-1-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?